1-Bromooctane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Octyl bromide
OR9595-1KG
APOSOR9595-1KGEA 241 EUR InStock
APOSOR9595-1KG
1-Bromooctane 98%
1-Bromooctane
Formule: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
MW: 193,13 g/mol
Point d'ébullition: 201 °C
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1.118 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000276
Numéro CAS: 111-83-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité