3-Bromoquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR959655-250MG
APOSOR959655-250MGEA 128 EUR InStock
APOSOR959655-250MG
3-Bromoquinoline-6-carboxylic acid 95+%
3-Bromoquinoline-6-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252,064 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18086942
Numéro CAS: 205114-14-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité