2,5-Dimethoxypyridin-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959686-1G
APOSOR959686-1GEA 807 EUR InStock
APOSOR959686-1G
2,5-Dimethoxypyridin-3-amine 95%
2,5-Dimethoxypyridin-3-amine
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038237
Numéro CAS: 1211595-19-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité