5-Bromo-4-ethyl-3,4-dihydropyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959712-1G
APOSOR959712-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR959712-1G
5-Bromo-4-ethyl-3,4-dihydropyrimidine 97%
5-Bromo-4-ethyl-3,4-dihydropyrimidine
Formule: C₆H₉BrN₂
MW: 189,053 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20681885
Numéro CAS: 224429-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité