Dimethyl[(E)-2-(3-nitropyridin-2-yl)ethenyl]amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959742-1G
APOSOR959742-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR959742-1G
Dimethyl[(E)-2-(3-nitropyridin-2-yl)ethenyl]amine 98%
Dimethyl[(E)-2-(3-nitropyridin-2-yl)ethenyl]amine
Formule: C₉H₁₁N₃O₂
MW: 193,203 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11054129
Numéro CAS: 343569-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité