4-(Pyrrolidin-1-yl)benzamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962767-1G
APOSOR962767-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR962767-1G
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzamide 95%
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzamide
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,242 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907634
Numéro CAS: 183557-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité