2-(Chloromethyl)morpholine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963189-1G
APOSOR963189-1GEA 120 EUR InStock
APOSOR963189-1G
2-(Chloromethyl)morpholine hydrochloride 97%
2-(Chloromethyl)morpholine hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO·ClH
MW: 172,053 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18711391
Numéro CAS: 144053-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité