Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nɑ-Acetyl-L-lysine 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR963588-25G
APOSOR963588-25GEA 640 EUR InStock
APOSOR963588-25G
Nɑ-Acetyl-L-lysine 95%
Nalpha-Acetyl-L-lysine


Formule: C₈H₁₆N₂O₃
Point de fusion: 256…258 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008233
Numéro CAS: 1946-82-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité