2-(Ethoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964463-1G
APOSOR964463-1GEA 648 EUR InStock
APOSOR964463-1G
2-(Ethoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
2-(Ethoxycarbonyl)isonicotinic acid
Formule: C₉H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064021
Numéro CAS: 142074-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité