(3-Iodo-2,5,6-trimethoxypyridin-4-yl)boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964620-1G
APOSOR964620-1GEA 1740 EUR InStock
APOSOR964620-1G
(3-Iodo-2,5,6-trimethoxypyridin-4-yl)boronic acid
(3-Iodo-2,5,6-trimethoxypyridin-4-yl)boronic acid
Formule: C₈H₁₁BINO₅
MW: 338,892 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22887387
Numéro CAS: 2096338-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité