EDTA sel disodique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964961-1KG
APOSOR964961-1KGEA 364 EUR InStock
APOSOR964961-1KG
EDTA sel disodique 98%
EDTA sel disodique
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité