Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-(2-Pyrazinyl)-3-oxopropanoate, 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionic acid Ethyl ester
OR965038-5G
APOSOR965038-5GEA 108 EUR InStock
APOSOR965038-5G
Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate 98%
Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114374
Numéro CAS: 62124-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité