Azométhine H
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9650T-5G
APOSOR9650T-5GEA 105 EUR InStock
APOSOR9650T-5G
Azométhine H
Azométhine H
A highly sensitive reagent for testing boron.
Formule: C₁₇H₁₃NO₈S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 32266-60-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité