2-Oxo-2,5,6,7-tetrahydro-1H-[1]pyrindine-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-6,7-dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridine-3-carboxylic acid
OR965109-1G
APOSOR965109-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR965109-1G
2-Oxo-2,5,6,7-tetrahydro-1H-[1]pyrindine-3-carboxylic acid 95%
2-Oxo-2,5,6,7-tetrahydro-1H-[1]pyrindine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07801152
Numéro CAS: 115122-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité