Methyl-2-methyltetrahydrofuran-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965309-1G
APOSOR965309-1GEA 488 EUR InStock
APOSOR965309-1G
Methyl-2-methyltetrahydrofuran-2-carboxylate 95%
Methyl-2-methyltetrahydrofuran-2-carboxylate
Formule: C₇H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651757
Numéro CAS: 1218915-91-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité