4-Oxo-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965326-1G
APOSOR965326-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR965326-1G
4-Oxo-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic acid 95%
4-Oxo-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02059339
Numéro CAS: 29113-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité