2-Chloro-1-(4-pyridinyl)ethanone hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965660-1G
APOSOR965660-1GEA 488 EUR InStock
APOSOR965660-1G
2-Chloro-1-(4-pyridinyl)ethanone hydrochloride 95%
2-Chloro-1-(4-pyridinyl)ethanone hydrochloride
Formule: C₇H₆ClNO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692051
Numéro CAS: 25260-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité