1-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9690-1G
APOSOR9690-1GEA 126 EUR InStock
APOSOR9690-1G
1-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇BrN₂
MW: 223,069 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659065
Numéro CAS: 87488-84-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité