4-(4-Formylbenzyl)piperazine, N1-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzaldehyde, tert-Butyl 4-(4-formylbenzyl)piperazine-1-carboxylate
OR9694-250MG
APOSOR9694-250MGEA 62.5 EUR InStock
APOSOR9694-250MG
4-(4-Formylbenzyl)piperazine, N1-BOC protected 95%
4-(4-Formylbenzyl)piperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₇H₂₄N₂O₃
MW: 304,384 g/mol
Point de fusion: 57…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659067
Numéro CAS: 844891-09-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité