4-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]piperazine, N1-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: tert-Butyl 4-(4-(hydroxymethyl)benzyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)benzyl]piperazine-1-carboxylate
OR9695-1G
APOSOR9695-1GEA 551 EUR InStock
APOSOR9695-1G
4-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]piperazine, N1-BOC protected 95%
4-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]piperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₇H₂₆N₂O₃
MW: 306.4 g/mol
Point de fusion: 52…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658975
Numéro CAS: 622381-67-3
ONU: 2923
ADR: 8+6.1 III
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSOR9695-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité