4-[4-(Methoxycarbonyl)benzyl]piperazine, N1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-[4(methoxycarbonyl)benzyl]piperazine-1-carboxylate
OR9698-1G
APOSOR9698-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR9698-1G
4-[4-(Methoxycarbonyl)benzyl]piperazine, N1-BOC protected
4-[4-(Methoxycarbonyl)benzyl]piperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₄
MW: 334,41 g/mol
Point de fusion: 72.5…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658976
Numéro CAS: 844891-11-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité