1-[4-Methyl-2-(phenylamino)-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Methyl-2-(phenylamino)thiazol-5-yl)ethanone, 5-Acetyl-2-anilino-4-methyl-1,3-thiazole, 5-Acetyl-4-methyl-2-(phenylamino)-1,3-thiazole
OR9700-1G
APOSOR9700-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR9700-1G
1-[4-Methyl-2-(phenylamino)-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 98%
1-[4-Methyl-2-(phenylamino)-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one
Formule: C₁₂H₁₂N₂OS
MW: 232,301 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00129318
Numéro CAS: 31609-42-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité