Methyl-4-amino-3-bromobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 4-amino-3-bromobenzoate
OR9763-1G
APOSOR9763-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR9763-1G
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,06 g/mol
Point de fusion: 105…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861385
Numéro CAS: 106896-49-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité