Ethyl 1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[5-(Ethoxycarbonyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]benzene, 5-(Ethoxycarbonyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
OR9786-1G
APOSOR9786-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR9786-1G
Ethyl 1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95+%
Ethyl 1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230,262 g/mol
Point de fusion: 27 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03933288
Numéro CAS: 10250-63-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité