2,5-Di-n-butoxy-4-morpholinobenzenediazonium p-toluenesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR98028
APOSOR98028EA 883 EUR InStock
APOSOR98028
2,5-Di-n-butoxy-4-morpholinobenzenediazonium p-toluenesulphonate
2,5-Di-n-butoxy-4-morpholinobenzenediazonium p-toluenesulphonate
Formule: C₂₅H₃₅N₃O₆S
Numéro CAS: 93672-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité