Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Formyl-2,4-dimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid

OR9929-250MG
APOSOR9929-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9929-250MG
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid


Formule: C8H9NO3
MW: 167,16 g/mol
Point de fusion: 283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202342
Numéro CAS: 253870-02-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité