L-Cysteine-glutathione disulphide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2S)-2-Amino-5-({(2R)-3-{[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulphanyl}-1-[(carboxymethyl)amino]-1-oxoprop-2-yl}amino)-5-oxpentanoic acid
OR9955T-10MG
APOSOR9955T-10MGEA 451 EUR InStock
APOSOR9955T-10MG
L-Cysteine-glutathione disulphide
L-Cysteine-glutathione disulphide
Formule: C₁₃H₂₂N₄O₈S₂
MW: 426,466 g/mol
Point de fusion: 234 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00269957
Numéro CAS: 13081-14-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité