4-Iodo-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9967-250MG
APOSOR9967-250MGEA 43.7 EUR InStock
APOSOR9967-250MG
4-Iodo-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
4-Iodo-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
Formule: C₆H₇IN₂S
MW: 266,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269295
Numéro CAS: 16879-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité