Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-p-crésol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chloro-4-methylphenol, 1-Chloro-3-hydroxy-6-methylbenzene

OR9971-5G
APOSOR9971-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9971-5G
3-Chloro-p-crésol 98%
3-Chloro-p-crésol


Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C
Point de fusion: 48…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060319
Numéro CAS: 615-62-3
EINECS: 210-439-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité