Methyl (2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzothiazin-4-yl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxo-4H-1,4-benzothiazine, (2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzothiazin-4-yl)acetic acid methyl ester
OR9998-100MG
APOSOR9998-100MGEA 23.2 EUR InStock
APOSOR9998-100MG
Methyl (2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzothiazin-4-yl)acetate
Methyl (2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzothiazin-4-yl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁NO₃S
MW: 237,275 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665898
Numéro CAS: 702670-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité