4-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-((Trifluoromethyl)thio)phenyl)acetonitrile
PC0076-10G
APOSPC0076-10GEA 473 EUR InStock
APOSPC0076-10G
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 98%
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₆F₃NS
MW: 217,2109 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236354
Numéro CAS: 70124-90-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité