4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC01471-1G
APOSPC01471-1GEA 292 EUR InStock
APOSPC01471-1G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774165
Numéro CAS: 874839-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité