1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]imidazolidin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-2-oxoimidazolidine, 1-(Difluoromethoxy)-3-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzene
PC01478-1G
APOSPC01478-1GEA 144 EUR InStock
APOSPC01478-1G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]imidazolidin-2-one
Formule: C₁₀H₁₀F₂N₂O₂
MW: 228,195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20037413
Numéro CAS: 1378261-25-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité