Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene

PC01500-1G
APOSPC01500-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSPC01500-1G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide


Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
MW: 284,03 g/mol
Point de fusion: 36…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095413
Numéro CAS: 162333-02-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité