Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Difluoro-N-fmoc-L-phenylalanine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Fmoc-Phe(3,5-DiF)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,5-difluorophenyl)propanoic acid

PC0201-1G
APOSPC0201-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC0201-1G
3,5-Difluoro-N-fmoc-L-phenylalanine
3,5-Difluoro-N-fmoc-L-phenylalanine


Formule: C₂₄H₁₉F₂NO₄
MW: 423,4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00797579
Numéro CAS: 205526-24-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité