(Chlorométhyl)pentafluorobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Chlorodifluoromethyl)-2,3,4-trifluorobenzene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl chloride, α-Chloro-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
PC0238-25G
APOSPC0238-25GEA 187 EUR InStock
APOSPC0238-25G
(Chlorométhyl)pentafluorobenzène 97%
(Chlorométhyl)pentafluorobenzène
Formule: (C₆F₅)CH₂Cl
MW: 216,54 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C/22mmHg
Densité: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168377
Numéro CAS: 653-35-0
EINECS: 211-501-0
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité