2,3-Difluoro-p-crésol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0259-1G
APOSPC0259-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0259-1G
2,3-Difluoro-p-crésol
2,3-Difluoro-p-crésol
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point de fusion: 35…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631651
Numéro CAS: 261763-45-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité