2,6-Difluoro-m-crésol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Difluoro-3-hydroxytoluene, 1,3-Difluoro-2-hydroxy-4-methylbenzene, 2,6-Difluoro-3-methylphenol, 2,6-Difluoro-3-methylphenol
PC0260-1G
APOSPC0260-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0260-1G
2,6-Difluoro-m-crésol
2,6-Difluoro-m-crésol
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631340
Numéro CAS: 261763-46-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité