Acide 2-((difluorométhyl)thio)benzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0270-1G
APOSPC0270-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSPC0270-1G
Acide 2-((difluorométhyl)thio)benzoïque 97%
Acide 2-((difluorométhyl)thio)benzoïque
Formule: C₈H₆F₂O₂S
MW: 204,2 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 79676-56-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité