5-(Piperidin-4-yl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}piperidine
PC0299-250MG
APOSPC0299-250MGEA 180 EUR InStock
APOSPC0299-250MG
5-(Piperidin-4-yl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole 95%
5-(Piperidin-4-yl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₄H₁₄F₃N₃O
MW: 297,28 g/mol
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424498
Numéro CAS: 808764-45-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité