Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyrimidine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

PC0306-1G PC0306-25G PC0306-5G
APOSPC0306-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC0306-1G APOSPC0306-25G APOSPC0306-5G
2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyrimidine


Formule: C₅H₄F₃N₃
MW: 163,1 g/mol
Point de fusion: 174…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00828624
Numéro CAS: 16075-42-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité