Vinyl heptafluorobutanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Vinyl perfluorobutanoate, Ethenyl heptafluorobutyrate
PC0337-10G
APOSPC0337-10GEA 223 EUR InStock
APOSPC0337-10G
Vinyl heptafluorobutanoate
Vinyl heptafluorobutanoate
Formule: C₆H₃F₇O₂
MW: 240,076 g/mol
Point d'ébullition: 77…79 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09259000
Numéro CAS: 356-28-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité