4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0398-1G
APOSPC0398-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC0398-1G
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Point de fusion: 152.5…161 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091007
Numéro CAS: 320-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité