Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-fluoro-6-méthoxybenzoïque 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC0412-5G PC0412-100G PC0412-25G
APOSPC0412-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC0412-5G APOSPC0412-100G APOSPC0412-25G
Acide 2-fluoro-6-méthoxybenzoïque 98%
Acide 2-fluoro-6-méthoxybenzoïque


Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Point de fusion: 85…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671764
Numéro CAS: 137654-21-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité