Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%

Fournisseur: Apollo Scientific

PC0439-100MG
APOSPC0439-100MGEA 170 EUR InStock
APOSPC0439-100MG
trans-1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
trans-1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane


Formule: C₈H₁₀F₅I
Point d'ébullition: 60 °C/6mmHg
Densité: 1.766 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861998
Numéro CAS: 38787-67-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité