2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0445-1G
APOSPC0445-1GEA 116 EUR InStock
APOSPC0445-1G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631495
Numéro CAS: 251651-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité