1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Chloro(pyrrolidin-1-yl)methylene)pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate(V), Chloro-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)formamidinium Hexafluorophosphate, PyClU
PC0451-25G
APOSPC0451-25GEA 88.6 EUR InStock
APOSPC0451-25G
1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate
1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate
Formule: C₉H₁₆ClF₆N₂P
MW: 332,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191333
Numéro CAS: 135540-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité