4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-2-methylbenzotrifluoride, [4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC0478-250MG
APOSPC0478-250MGEA 29 EUR InStock
APOSPC0478-250MG
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O
MW: 190,162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631607
Numéro CAS: 261952-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité