Dimethylphenacylsulphonium tetrafluoroborate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0503-1G
APOSPC0503-1GEA 154 EUR InStock
APOSPC0503-1G
Dimethylphenacylsulphonium tetrafluoroborate 98%
Dimethylphenacylsulphonium tetrafluoroborate
Formule: C₁₀H₁₃BF₄OS
Point de fusion: 170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191352
Numéro CAS: 24806-57-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité