Fmoc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid, Fmoc-D-Phe(3,4,5-DiF)-OH
PC0504-1G
APOSPC0504-1GEA 431 EUR InStock
APOSPC0504-1G
Fmoc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Fmoc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Formule: C₂₄H₁₈F₃NO₄
MW: 441,41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00797584
Numéro CAS: 205526-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité